Läs mer
Christeyns™ Phago'Wipes DASR
Produktkod. 17840265
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17840265 Vitt
1 options
Produktkod. 17840265 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer 460372
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Can be used for the rapid disinfection of small furniture, trolleys, exterior surfaces of non-invasive medical devices, and small surfaces close to the patient.
  • Can be used without rinsing on surfaces that may be in direct contact with foodstuffs (table, work surface, trays, meal trolleys, slicers, choppers, knives, etc.)
  • Can also be used on toys for complete disinfection
  • Will not leave marks on surfaces
  • Ready-to-use
  • Broad disinfection spectrum
  • Ecocertified impregnation product
  • Food contact compatible
Specifikationer
Produkttyp Disinfectant Wipe
Längd (engelska) 6.7 in.
Längd (metrisk) 17 cm
Bredd (engelska) 4.7 in.
Bredd (metrisk) 12 cm
Material Plastic
Färg Vitt
Förpackningsmängd 200 Wipes/Pk., 10 Pk./Cs.
Produktbeteckning
  • X2000 PHAGOWIPES DASR (10X200)
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Quaternaryammonium compounds,propan-2-ol