Läs mer
Christeyns™ Phago'Wipes Spores Wipes
Produktkod. 17156464
Change view
Förpackningsmängd:
100 våtservetter/förpackning, 6 förpackningar/förpackningar
Produktkod. Förpackningsmängd
17156464 100 våtservetter/förpackning, 6 förpackningar/förpackningar
1 options
Produktkod. 17156464 Leverantör Christeyns™ Leverantörsnummer 60012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Phago'Wipes Spores Wipes are bactericidal, fungicidal, mycobactericidal, virucidal and sporicidal with peracetic acid as their active ingredient.
  • Disinfectant detergent wipes for all surfaces, including non-invasive medical devices (operating table, operating light, monitors, cables and connectors, stethoscopes, reflex hammers, blood pressure monitors)
  • Can be used, with rinsing, on surfaces that may be in direct contact with foodstuffs
  • Formulated from an active substance (peracetic acid) guaranteeing broad-spectrum microbiological efficacy while ensuring respect for the environment through its biodegradability into acetic acid, oxygen and water
  • Ready-to-use
Specifikationer
Produkttyp Sanitizing Wipes
Längd (engelska) 6.7 in.
Längd (metrisk) 17 cm
Bredd (engelska) 4.7 in.
Bredd (metrisk) 12 cm
Material Plastic
Förpackningsmängd 100 våtservetter/förpackning, 6 förpackningar/förpackningar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PHAGO'SPORE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, propan-2-ol