Läs mer
MedChemExpress Phalloidin
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mg |
| Förvaringskrav | Protect from light ∣ Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 17466-45-4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 788.87 g/mol |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |