Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Phalloidin eFluor™ 520
Beskrivning
Phalloidin är ett peptidtoxin isolerat från Amanita phalloides-svampen. Phalloidin binder selektivt F-aktin och fungerar för att stabilisera aktinpolymerer genom att hämma dissociationen av aktinmonomerer från filamentändarna. Eftersom F-aktinpolymerer utgör cytoskelettet av nästan alla eukaryota celler, kan falloidinkonjugat vara användbara prober för att visualisera strukturen av levande eller fixerade celler med hjälp av mikroskopi. Phalloidin eFluor 520 kan användas för att märka celler av flera arter. Dess exitation och emission liknar Alexa Fluor 488 och FITC.
Phalloidin eFluor 520 levereras som en frusen vätska. För att förbereda 1000X-stamlösningen, tina flaskan, tillsätt μ30 L högkvalitativt vattenfritt DMSO, blanda och centrifugera kortvarigt. Den resulterande lösningen (falloidin DMSO-stamlösning) bör alikvoteras, skyddas från ljus och fukt och förvaras vid -20 °C. För att förbereda en 1X arbetslösning av falloidinkonjugat, tillsätt μ1 L 1000X falloidin DMSO-stamlösning till 1mL PBS innehållande 1% BSA.
Specifikationer
Specifikationer
| Excitationsvåglängdsområde | 488/520 |
| Typ av färg | eFluor 520 |
| Antal tester | 300 tester |
| Kvantitet | 300 tester |
| Produktlinje | eBioscience |
| Etiketttyp | eFluor |
| Produkttyp | Phalloidin |
| Subcellulär lokalisering | Cytoskelett |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.