Läs mer
Tocris Bioscience™ Phalloidin-FITC

Beskrivning
Phalloidin-FITC is a green fluorescent cytoskeleton stain. Binds and labels F-actin. For most fluorescent imaging applications, cells should be fixed and permeablilized. Excitation/emission maxima λ ∽496/516 nm.
We suggest making up a stock solution of this product by dissolving the vial contents in 1.5 mL methanol or DMSO. Please refer to the protocol for further information on using this product.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-[(4R)-N5-[[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)amino]thioxomethyl]-4-hydroxy-4-methyl-L-ornithine]phalloidin |
| CAS | 915026-99-2 |
| Kvantitet | 12 μg |
| Mål | Fluorescent Actin Probes |
| Molekylformel | C56H60N10O15S2 |
| Formel vikt | 1177.26 |
| Renhet | 90% |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.