Läs mer
Invitrogen™ Phalloidin-märkningssonder
Beskrivning
Fluorescerande och biotinylerade falloidiner är vattenlösliga och binder till filamentöst aktin (F-aktin) med nanomolär affinitet, vilket gör dem bekväma prober för märkning, identifiering och kvantifiering av F-aktin i kryokonserverade vävnadssektioner, fixerade och permeabiliserade celler och cellfria experiment. Falloidinkonjugat binder på liknande sätt som aktin från olika arter, inklusive växter och djur, vilket möjliggör färgning av cytoskelettet i ett brett urval av prover.
Phalloidin är en bicyklisk peptid som tillhör en familj av toxiner isolerade från den dödliga svampen Amanita phalloides (lömsk flugsvamp) och används ofta i tillämpningar av bilddiagnostik för att selektivt märka F-aktin. Fluorescensmärkt phalloidin har flera fördelar jämfört med antikroppar för aktinmärkning, inklusive praktiskt taget identiska bindningsegenskaper med aktin från olika arter av växter och djur, och låg ospecifik bindning. Phalloidin binder F-aktin med hög selektivitet, medan Alexa Fluor 488 ger grön fluorescens med oöverträffad ljusstyrka och fotostabilitet.
- Selektiv färgning av F-aktin
- Enastående fluorescensprestanda
- Excitering/Emission: 495/518nm
- Överlägsen antikroppsfärgning
- Optimal för fasta och permeabiliserade prover
Cellanalys, cellstruktur, cytoskelett, visualisera, kvantifiera F-aktin i vävnadssnitt, cellkulturer eller cellfria preparat.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Hold (Håll) |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Excitationsvåglängdsområde | Hold (Håll) |
| Typ av färg | Biotin-XX |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer, konfokalmikroskop |
| Kvantitet | 50 enheter |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Biotin och andra haptener |
| Produkttyp | Phalloidin |
| Subcellulär lokalisering | Aktin, Cytoskelett |