Läs mer
Invitrogen™ Phalloidin-märkningssonder
Produktkod. 10164852
Change view
Färg:
Blått
Far-röd
Grön
Gult
Hold (Håll)
Långt rött
Nära-infraröd
Orange
Orange-röd
Röd-orange
Rött
Violett
Excitationsvåglängdsområde:
346/442 nm
405/450 nm
495/518 nm
496/516 nm
496/520 nm
531/554 nm
540/565 nm
555/565 nm
556/570 nm
558/569 nm
578/600 nm
581/609 nm
591/608 nm
632/647 nm
633/647 nm
650/668 nm
663/690 nm
679/702 nm
758/784 nm
Hold (Håll)
Typ av färg:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 633
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (fluorescein)
Oregon Green™ 488
Phalloidin (omärkt)
TRITC (Tetrametylrhodaminisotiocyanat)
Texas Red™
Förpackningsstorlek:
1mg
300 enheter
5g
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Excitationsvåglängdsområde Typ av färg unitSize
10164852 Rött 591/608 nm Texas Red™ Varje
10174712 Blått 346/442 nm Alexa Fluor™ 350 Varje
15932941 Violett 405/450 nm Alexa Fluor™ Plus 405 Varje
10125092 Grön 495/518 nm Alexa Fluor™ 488 300 enheter
10730355 Grön 496/520 nm Oregon Green™ 488 Varje
10615963 Grön 496/516 nm FITC (fluorescein) Varje
10184712 Gult 531/554 nm Alexa Fluor™ 532 Varje
10063052 Röd-orange 540/565 nm TRITC (Tetrametylrhodaminisotiocyanat) 300 enheter
10634053 Orange 556/570 nm Alexa Fluor™ 546 -
10389132 Orange 555/565 nm Alexa Fluor™ 555 Varje
16628105 Orange 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 -
10643853 Rött 558/569 nm BODIPY™ Varje
10135092 Orange-röd 578/600 nm Alexa Fluor™ 568 Varje
10751144 Rött 581/609 nm Alexa Fluor™ 594 -
10053252 Långt rött 632/647 nm Alexa Fluor™ 633 -
10124892 Långt rött 633/647 nm Alexa Fluor™ 635 Varje
10656353 Långt rött 650/668 nm Alexa Fluor™ 647 5g
16400815 Far-röd 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 -
10402322 Nära-infraröd 663/690 nm Alexa Fluor™ 660 Varje
10656163 Nära-infraröd 679/702 nm Alexa Fluor™ 680 Varje
16316512 Nära-infraröd 758/784 nm Alexa Fluor™ Plus 750 -
10125002 Hold (Håll) Hold (Håll) Biotin-XX Varje
10718853 Hold (Håll) Hold (Håll) Phalloidin (omärkt) 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Code produit. 10164852 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T7471
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Sond med hög affinitet för filamentöst aktin (F-aktin), konjugerad till ljust, fotostabilt, grönfluorescerande Alexa Fluor 488-färgämne
Fluorescerande och biotinylerade falloidiner är vattenlösliga och binder till filamentöst aktin (F-aktin) med nanomolär affinitet, vilket gör dem bekväma prober för märkning, identifiering och kvantifiering av F-aktin i kryokonserverade vävnadssektioner, fixerade och permeabiliserade celler och cellfria experiment. Falloidinkonjugat binder på liknande sätt som aktin från olika arter, inklusive växter och djur, vilket möjliggör färgning av cytoskelettet i ett brett urval av prover.
Phalloidin är en bicyklisk peptid som tillhör en familj av toxiner isolerade från den dödliga svampen Amanita phalloides (lömsk flugsvamp) och används ofta i tillämpningar av bilddiagnostik för att selektivt märka F-aktin. Fluorescensmärkt phalloidin har flera fördelar jämfört med antikroppar för aktinmärkning, inklusive praktiskt taget identiska bindningsegenskaper med aktin från olika arter av växter och djur, och låg ospecifik bindning. Phalloidin binder F-aktin med hög selektivitet, medan Alexa Fluor 488 ger grön fluorescens med oöverträffad ljusstyrka och fotostabilitet.
  • Selektiv färgning av F-aktin
  • Enastående fluorescensprestanda
  • Excitering/Emission: 495/518nm
  • Överlägsen antikroppsfärgning
  • Optimal för fasta och permeabiliserade prover
Cellanalys, cellstruktur, cytoskelett, visualisera, kvantifiera F-aktin i vävnadssnitt, cellkulturer eller cellfria preparat.
Informations sur la commande
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Excitationsvåglängdsområde 591/608 nm
Typ av färg Texas Red™
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer, konfokalmikroskop, kompatibel med Texas Red filterset
Kvantitet 300 enheter
Produktlinje Texas Red
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Klassiska färgämnen
Produkttyp Phalloidin
Subcellulär lokalisering Aktin, Cytoskelett
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Texas Red-X phalloidin
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Mention de danger
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Conseils de prudence
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Innehåller: TEXAS RED-X Phalloidin
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.