Läs mer
Invitrogen™ Phalloidin-märkningssonder
Beskrivning
Fluorescerande och biotinylerade falloidiner är vattenlösliga och binder till filamentöst aktin (F-aktin) med nanomolär affinitet, vilket gör dem bekväma prober för märkning, identifiering och kvantifiering av F-aktin i kryokonserverade vävnadssektioner, fixerade och permeabiliserade celler och cellfria experiment. Falloidinkonjugat binder på liknande sätt som aktin från olika arter, inklusive växter och djur, vilket möjliggör färgning av cytoskelettet i ett brett urval av prover.
Phalloidin är en bicyklisk peptid som tillhör en familj av toxiner isolerade från den dödliga svampen Amanita phalloides (lömsk flugsvamp) och används ofta i tillämpningar av bilddiagnostik för att selektivt märka F-aktin. Fluorescensmärkt phalloidin har flera fördelar jämfört med antikroppar för aktinmärkning, inklusive praktiskt taget identiska bindningsegenskaper med aktin från olika arter av växter och djur, och låg ospecifik bindning. Phalloidin binder F-aktin med hög selektivitet, medan Alexa Fluor 488 ger grön fluorescens med oöverträffad ljusstyrka och fotostabilitet.
- Selektiv färgning av F-aktin
- Enastående fluorescensprestanda
- Excitering/Emission: 495/518nm
- Överlägsen antikroppsfärgning
- Optimal för fasta och permeabiliserade prover
Cellanalys, cellstruktur, cytoskelett, visualisera, kvantifiera F-aktin i vävnadssnitt, cellkulturer eller cellfria preparat.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 556/570 nm |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 546 |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer, konfokalmikroskop, kompatibel med TRITC/RFP-filterset |
| Kvantitet | 300 enheter |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Alexa Fluor-färgämnen |
| Produkttyp | Phalloidin |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Alexa Fluor 546 phalloidin
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ALEXA FLUOR 546