Läs mer
Invitrogen™ Phalloidin-märkningssonder
Beskrivning
Fluorescerande och biotinylerade falloidiner är vattenlösliga och binder till filamentöst aktin (F-aktin) med nanomolär affinitet, vilket gör dem bekväma prober för märkning, identifiering och kvantifiering av F-aktin i kryokonserverade vävnadssektioner, fixerade och permeabiliserade celler och cellfria experiment. Falloidinkonjugat binder på liknande sätt som aktin från olika arter, inklusive växter och djur, vilket möjliggör färgning av cytoskelettet i ett brett urval av prover.
Phalloidin är en bicyklisk peptid som tillhör en familj av toxiner isolerade från den dödliga svampen Amanita phalloides (lömsk flugsvamp) och används ofta i tillämpningar av bilddiagnostik för att selektivt märka F-aktin. Fluorescensmärkt phalloidin har flera fördelar jämfört med antikroppar för aktinmärkning, inklusive praktiskt taget identiska bindningsegenskaper med aktin från olika arter av växter och djur, och låg ospecifik bindning. Phalloidin binder F-aktin med hög selektivitet, medan Alexa Fluor 488 ger grön fluorescens med oöverträffad ljusstyrka och fotostabilitet.
- Selektiv färgning av F-aktin
- Enastående fluorescensprestanda
- Excitering/Emission: 495/518nm
- Överlägsen antikroppsfärgning
- Optimal för fasta och permeabiliserade prover
Cellanalys, cellstruktur, cytoskelett, visualisera, kvantifiera F-aktin i vävnadssnitt, cellkulturer eller cellfria preparat.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Nära-infraröd |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | 679/702 nm |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 680 |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, flödescytometer, konfokalmikroskop, kompatibel Cy5/Cy5.5 filterset |
| Kvantitet | 300 enheter |
| Produktlinje | Alexa Fluor |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | Alexa Fluor-färgämnen |
| Produkttyp | Phalloidin |
| Visa mer |