Läs mer
Invitrogen™ Phalloidin-märkningssonder
Produktkod. 16400815
Change view
Färg:
Blått
Far-red
Grön
Gult
Hold (Håll)
Långt rött
Nära-infraröd
Orange
Orange-röd
Röd-orange
Rött
Violett
Excitationsvåglängdsområde:
346/442 nm
405/450 nm
495/518 nm
496/516 nm
496/520 nm
531/554 nm
540/565 nm
555/565 nm
556/570 nm
558/569 nm
578/600 nm
581/609 nm
591/608 nm
632/647 nm
633/647 nm
650/668 nm
663/690 nm
679/702 nm
758/784 nm
Hold (Håll)
Typ av färg:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 633
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (fluorescein)
Oregon Green™ 488
Phalloidin (omärkt)
TRITC (Tetrametylrhodaminisotiocyanat)
Texas Red™
Förpackningsstorlek:
1mg
300 enheter
5g
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Excitationsvåglängdsområde Typ av färg Förpackningsstorlek
16400815 Far-red 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 -
10174712 Blått 346/442 nm Alexa Fluor™ 350 Varje
15932941 Violett 405/450 nm Alexa Fluor™ Plus 405 Varje
10125092 Grön 495/518 nm Alexa Fluor™ 488 300 enheter
10730355 Grön 496/520 nm Oregon Green™ 488 Varje
10615963 Grön 496/516 nm FITC (fluorescein) Varje
10184712 Gult 531/554 nm Alexa Fluor™ 532 Varje
10063052 Röd-orange 540/565 nm TRITC (Tetrametylrhodaminisotiocyanat) 300 enheter
10634053 Orange 556/570 nm Alexa Fluor™ 546 -
10389132 Orange 555/565 nm Alexa Fluor™ 555 Varje
16628105 Orange 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 -
10643853 Rött 558/569 nm BODIPY™ Varje
10135092 Orange-röd 578/600 nm Alexa Fluor™ 568 Varje
10751144 Rött 581/609 nm Alexa Fluor™ 594 -
10164852 Rött 591/608 nm Texas Red™ Varje
10053252 Långt rött 632/647 nm Alexa Fluor™ 633 -
10124892 Långt rött 633/647 nm Alexa Fluor™ 635 Varje
10656353 Långt rött 650/668 nm Alexa Fluor™ 647 5g
10402322 Nära-infraröd 663/690 nm Alexa Fluor™ 660 Varje
10656163 Nära-infraröd 679/702 nm Alexa Fluor™ 680 Varje
16316512 Nära-infraröd 758/784 nm Alexa Fluor™ Plus 750 -
10125002 Hold (Håll) Hold (Håll) Biotin-XX Varje
10718853 Hold (Håll) Hold (Håll) Phalloidin (omärkt) 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 16400815 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6280.00 SEK
    5651.65 SEK / Paket med 1
    Save 628.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Sond med hög affinitet för filamentöst aktin (F-aktin), konjugerad till ljust, fotostabilt, grönfluorescerande Alexa Fluor 488-färgämne
Fluorescerande och biotinylerade falloidiner är vattenlösliga och binder till filamentöst aktin (F-aktin) med nanomolär affinitet, vilket gör dem bekväma prober för märkning, identifiering och kvantifiering av F-aktin i kryokonserverade vävnadssektioner, fixerade och permeabiliserade celler och cellfria experiment. Falloidinkonjugat binder på liknande sätt som aktin från olika arter, inklusive växter och djur, vilket möjliggör färgning av cytoskelettet i ett brett urval av prover.
En mängd olika phalloidinkonjugater för filamentös (F-aktin) färgning finns tillgängliga, inklusive fluorescerande Alexa Fluor och Alexa Fluor Plus-falloidiner, tillsammans med falloidiner konjugerade till klassiska fluorescerande färgämnen såsom BODIPY fluorescein och rodamin. Phalloidinfärgning är spektralt kompatibel med andra fluorescerande färgämnen som används i cellanalys såsom GFP/RFP, Qdot nanokristaller och andra Alexa Fluor konjugater och antikroppar. Biotin‐XX Phalloidin kan användas för att visualisera aktinfilament via fluorescerande streptavidintaggar eller standardenzymmedierade avidin/streptavidintekniker såsom elektronmikroskopi. Omärkt falloidin finns tillgängligt för användning som kontroll för att blockera F-aktinfärgning eller för att främja polymerisering.
Phalloidinkonjugater binder till både stora och små aktinfilament med liknande affinitet i en 1:1-støkiometri mellan fallotoxin- och aktinunderenheter. De binder inte G-aktinmonomerer.
Alexa Fluor och Alexa Fluor Plus falloidinkonjugater för F-aktinfärgning
Fluorescerande Alexa Fluor färgkonjugater av falloidin är populära F-aktinfärger som erbjuder färgval över hela spektralspektrumet. Dessa phalloidinkonjugerade ger forskarna fluorescerande sonder som är överlägsna i ljusstyrka och fotostabilitet jämfört med andra spektralt liknande konjugater.
Alexa Fluor Dessutom behåller phalloidinkonjugater samma specificitet för aktin men erbjuder 3–5 gånger högre känslighet och ljusstyrka jämfört med motsvarande Alexa Fluor falloidinkonjugat. Denna ökade ljusstyrka är fördelaktig för att utmana F-aktinavbildning, såsom superupplösta mikroskopimetoder SIM och STORM, samt för tillförlitlig färgning av aktinspänningsfibrer.
Egenskaper hos falloidinprober
  • Hög specificitet—binder selektivt till F-aktin, vilket möjliggör exakt märkning av aktinfilament i fixerade celler och kryokonserverade vävnader
  • Stark affinitet—nanomolär bindningsaffinitet för F-aktin, vilket säkerställer stabil och pålitlig aktinfärgning
  • Omfattande fluorescerande konjugerade alternativ—över tjugo konjugerade varianter av falloidin
  • Kompatibilitet med fixerade prover—som vanligtvis används med fixerade celler och vävnader, vilket gör dem lämpliga för aktinfärgning i detaljerade strukturella studier, immunofluorescensfärgning och IHC-applikationer
  • Multiplexingförmåga—Den breda tillgången på phalloidinkonjugater möjliggör deras användning i kombination med andra fluorescerande prober och antikroppar för multiplexavbildning. Biotinylerat falloidin kan användas i nedströms streptavidinsteg.
  • Kvantitativ analys—kan användas för kvantitativ analys av F-aktinfördelning och densitet inom celler, vilket hjälper till vid studiet av cytoskelettdynamik. Det omärkta falloidinet kan titreras som en kontroll.
  • Enkel användning—och betsning är enkel och snabb
  • Utmärkt stabilitet—visar god fotostabilitet, vilket är avgörande för långvariga bildsessioner och timelapse-studier
  • Bred tillämpning—används för en rad tillämpningar, inklusive studier av cellmorfologi, rörlighet och läkemedels effekter på aktincytoskelettet
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Far-red
Innehåll och lagring Innehåller 1 flaska med tillräckligt material för 300 enheter/diadias. Förvara
vid ≤-20 °C efter mottagning. Torka ut och skydda mot ljus.
När produkten förvaras enligt anvisningen är den stabil i (minst 1 år).
Excitationsvåglängdsområde 650/668 nm
Typ av färg Alexa Fluor Plus 647
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer, konfokalmikroskop, kompatibelt Cy5 filterset
Kvantitet 1 st.
Produktlinje Alexa Fluor
Frakt skick Kvalificerad för omgivande eller våt is
Etiketttyp Alexa Fluor-färgämnen
Produkttyp Phalloidin
Subcellulär lokalisering Aktin