Läs mer
Invitrogen™ Phalloidin-märkningssonder
Produktkod. 16628105
Change view
Färg:
Blått
Far-red
Grön
Gult
Hold (Håll)
Långt rött
Nära-infraröd
Orange
Orange-röd
Röd-orange
Rött
Violett
Excitationsvåglängdsområde:
346/442 nm
405/450 nm
495/518 nm
496/516 nm
496/520 nm
531/554 nm
540/565 nm
555/565 nm
556/570 nm
558/569 nm
578/600 nm
581/609 nm
591/608 nm
632/647 nm
633/647 nm
650/668 nm
663/690 nm
679/702 nm
758/784 nm
Hold (Håll)
Typ av färg:
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 532
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 633
Alexa Fluor™ 635
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ 660
Alexa Fluor™ 680
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ Plus 750
BODIPY™
Biotin-XX
FITC (fluorescein)
Oregon Green™ 488
Phalloidin (omärkt)
TRITC (Tetrametylrhodaminisotiocyanat)
Texas Red™
Förpackningsstorlek:
1mg
300 enheter
5g
Varje
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Excitationsvåglängdsområde Typ av färg Förpackningsstorlek
16628105 Orange 555/565 nm Alexa Fluor Plus 555 -
10174712 Blått 346/442 nm Alexa Fluor™ 350 Varje
15932941 Violett 405/450 nm Alexa Fluor™ Plus 405 Varje
10125092 Grön 495/518 nm Alexa Fluor™ 488 300 enheter
10730355 Grön 496/520 nm Oregon Green™ 488 Varje
10615963 Grön 496/516 nm FITC (fluorescein) Varje
10184712 Gult 531/554 nm Alexa Fluor™ 532 Varje
10063052 Röd-orange 540/565 nm TRITC (Tetrametylrhodaminisotiocyanat) 300 enheter
10634053 Orange 556/570 nm Alexa Fluor™ 546 -
10389132 Orange 555/565 nm Alexa Fluor™ 555 Varje
10643853 Rött 558/569 nm BODIPY™ Varje
10135092 Orange-röd 578/600 nm Alexa Fluor™ 568 Varje
10751144 Rött 581/609 nm Alexa Fluor™ 594 -
10164852 Rött 591/608 nm Texas Red™ Varje
10053252 Långt rött 632/647 nm Alexa Fluor™ 633 -
10124892 Långt rött 633/647 nm Alexa Fluor™ 635 Varje
10656353 Långt rött 650/668 nm Alexa Fluor™ 647 5g
16400815 Far-red 650/668 nm Alexa Fluor Plus 647 -
10402322 Nära-infraröd 663/690 nm Alexa Fluor™ 660 Varje
10656163 Nära-infraröd 679/702 nm Alexa Fluor™ 680 Varje
16316512 Nära-infraröd 758/784 nm Alexa Fluor™ Plus 750 -
10125002 Hold (Håll) Hold (Håll) Biotin-XX Varje
10718853 Hold (Håll) Hold (Håll) Phalloidin (omärkt) 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Produktkod. 16628105 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A30106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6280.00 SEK
    5651.65 SEK / Paket med 1
    Save 628.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Sond med hög affinitet för filamentöst aktin (F-aktin), konjugerad till ljust, fotostabilt, grönfluorescerande Alexa Fluor 488-färgämne
Fluorescerande och biotinylerade falloidiner är vattenlösliga och binder till filamentöst aktin (F-aktin) med nanomolär affinitet, vilket gör dem bekväma prober för märkning, identifiering och kvantifiering av F-aktin i kryokonserverade vävnadssektioner, fixerade och permeabiliserade celler och cellfria experiment. Falloidinkonjugat binder på liknande sätt som aktin från olika arter, inklusive växter och djur, vilket möjliggör färgning av cytoskelettet i ett brett urval av prover.
Phalloidin är en bicyklisk peptid som tillhör en familj av toxiner isolerade från den dödliga svampen Amanita phalloides (lömsk flugsvamp) och används ofta i tillämpningar av bilddiagnostik för att selektivt märka F-aktin. Fluorescensmärkt phalloidin har flera fördelar jämfört med antikroppar för aktinmärkning, inklusive praktiskt taget identiska bindningsegenskaper med aktin från olika arter av växter och djur, och låg ospecifik bindning. Phalloidin binder F-aktin med hög selektivitet, medan Alexa Fluor 488 ger grön fluorescens med oöverträffad ljusstyrka och fotostabilitet.
  • Selektiv färgning av F-aktin
  • Enastående fluorescensprestanda
  • Excitering/Emission: 495/518nm
  • Överlägsen antikroppsfärgning
  • Optimal för fasta och permeabiliserade prover
Cellanalys, cellstruktur, cytoskelett, visualisera, kvantifiera F-aktin i vävnadssnitt, cellkulturer eller cellfria preparat.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska med tillräckligt med material för 300 enheter/objektglas.
Butik på≤– 20 °C efter mottagande. Torka ut och skydda mot ljus.
Vid förvaring enligt anvisningarna är produkten hållbar i minst 1 år.
Excitationsvåglängdsområde 555/565 nm
Typ av färg Alexa Fluor Plus 555
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer, konfokalmikroskop, kompatibel med TRITC/RFP-filterset
Kvantitet 1 st
Produktlinje Alexa Fluor
Frakt skick Kvalificerad för Ambient eller Wet Ice
Etiketttyp Alexa Fluor-färgämnen
Produkttyp Phalloidin
Subcellulär lokalisering Aktin