Läs mer
Phantolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phantolide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O/c1-10-8-14-15(9-13(10)11(2)18)17(6,7)12(3)16(14,4)5/h8-9,12H,1-7H3 |
| Formel vikt | 244.1827 |