Läs mer
Pharacine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pharacine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24O8/c25-21-17-5-7-19(8-6-17)23(27)31-15-3-4-16-32-24(28)20-11-9-18(10-12-20)22(26)30-14-2-1-13-29-21/h5-12H,1-4,13-16H2 |
| Formel vikt | 440.1471 |
| Procent renhet | >95% |