Läs mer
Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Räkna precisionsstorleksstandarder
Produktkod. 11878273 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
15μ m
15,0± 0,2μ m
Kvantitet:
20 x 25 ml flaskor
6 x 25 ml flaskor
Förpackningsstorlek:
150ml
Paket med 20
Paket med 6
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11878273 15,0± 0,2μ m 6 x 25 ml flaskor Paket med 6
11868273 15μ m 20 x 25 ml flaskor Paket med 20
12386753 15μ m 20 x 25 ml flaskor Varje
11533293 15,0± 0,2μ m 6 x 25 ml flaskor Varje
15265717 15,0± 0,2μ m 6 x 25 ml flaskor 150ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11878273 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CSPK
 Begränsad artikel
I lager
Dokumentera reproducerbarheten för en partikelräknare genom att tillåta en kontinuerlig registrering av dess prestanda.
Dokumentera reproducerbarheten av en partikelräknare genom att tillåta en kontinuerlig registrering av dess prestanda med Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Count Precision Size Standards, färdiga att använda precisionsstandarder designade för regelbunden användning i vätskepartikelräknare för USP < 788> och< 789> kontroll. Data dokumenteras för interna revisioner eller kundrevisioner med hjälp av en NIST™ -spårbar mikrosfärsuspension med känd koncentration.
Funktioner
  • Innehåller NIST™ -spårbara storleksstandarder med ett uppmätt partikelantal
  • Utvecklad för tillverkare av parenterala läkemedel och oftalmiska lösningar som söker interimsverifiering av USP < 788> och< 789> verifiering (partiklar i injektioner och partiklar i oftalmiska lösningar)
  • Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology
  • Förberedd med samma krävande procedurer som USP Count Reference Standard, tillhandahåller processkontrolldata för partikelräkningskonsistens och verifiering av storlekskalibrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 3800 partiklar/ml± 15 %
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Mikrosfärer av polystyren i vatten
Beskrivning Används av tillverkare av parenterala läkemedel och oftalmologiska lösningar som söker tillfällig verifiering av USP < 788> och< 789> .
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) USP Kontroll
Material Polystyren
Produkttyp Räkna kontrollpartiklar
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1,05 g/cm 3
Kvantitet 6 x 25 ml flaskor
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning <3%
Stabilitet Produkten är stabil i minst 12 månader
Diameter (metrisk) 15,0± 0,2μ m