Läs mer
Sampling Systems™ Pharma Clear Labels
Handla allt Sampling Systems Produkter
Mått (LxB):
95 x 95 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Tillverkad av en klar polypropenfilm
- FDA-acceptabelt lim
- Idealisk för tätning av provtagningshål
- Lämplig för vissa typer av NIR
- Varje rulle individuellt förpackad
- Storlek 95 x 95 mm
- Livsmedelsklassat, medelstarkt lim
- 500 etiketter per rulle
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA livsmedelssäker |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Tätning av provtagningshål |
| Mått (LxB) | 95 x 95 mm |