Läs mer
Applied Biosystems™ Pharma KingFisher™ Flex 96 djupbrunnsplattor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Djupbrunnskonfigurationen skiljer sig från standardkonfigurationen genom att volymen av provinmatning är från 100 till 1 000 μl per brunn jämfört med 20 – 200 μl för standardkonfigurationen.
Optimera prestandan med hjälp av KingFisher Flex systemförbrukningsvaror som är särskilt utformade för användning med dessa instrument. KingFisher Flex Engångsplaster (spetskakammar och mikroplattor) är gjorda av polypropen och är idealiska för magnetisk partikelbearbetning tack vare deras låga bindningsförmåga till biomolekyler. Deras speciella design möjliggör utmärkt återvinning av magnetiska pärlor.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Innehåll och lagring | 50 djupbrunnsplattor, 96 brunnsplattor |
| Förpackning | 50 plattor |
| Produktlinje | KingFisher Flex |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Flex |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Kvantitet | 50 plattor |
| Visa mer |