Läs mer
Pharma KingFisher™ Flex Magnetic Head for 96 Deep-Well Plate
Produktkod. 30485094
Change view
Kvantitet:
1 huvud
Produktkod. Kvantitet
30485094 1 huvud
1 options
Produktkod. 30485094 Leverantör ABI Applied Biosystems Leverantörsnummer A31542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44270.00 SEK
    43680.00 SEK / Paket med 1
    Save 590.00 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Magnetic head for the Pharma KingFisher Flex Deep-Well Head Magnetic Particle Processor.
Magnetic head for the Pharma KingFisher™ Flex Deep-Well Head Magnetic Particle Processor.
This magnetic head can serve as a replacement head for the 96 deep-well format system. Includes one magnetic head.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje KingFisher™ Flex
Kvantitet 1 huvud