Läs mer
Pharma MagMax™ Express-96 Spetskakammar för PCR-huvud
Produktkod. 31759208 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
80 kammar
Produktkod. Kvantitet
31759208 80 kammar
1 options
Produktkod. 31759208 Leverantör ABI Applied Biosystems Leverantörsnummer 4472784
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Dessa är ersättningskammar för Pharmaceutical Analytics KingFisher™ Flex 96 PCR Head Magnetic Particle Processor och MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor med PCR-huvud.
Dessa är ersättningskammar för Pharmaceutical Analytics KingFisher™ Flex 96 PCR Head Magnetic Particle Processor och MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor med PCR-huvud.
Optimera prestandan med MagMax/KingFisher-systemförbrukningsvaror som är särskilt utformade för användning med dessa instrument. MagMax/KingFisher-instrument använder engångsplaster gjorda av polypropen. Plastens—spetskammar och mikroplattor—är idealiska för magnetisk partikelbearbetning tack vare deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. Den speciella designen möjliggör utmärkt återvinning av magnetiska pärlor.
Innehåller åttio (80) bitar dubbelförpackade i tio (10) kartonger packade i en (1) kartonglåda.
Specifikationer
Formatera 96-brunnsplatta
Kapacitet 96 prover
Innehåll och lagring Innehåller åttio (80) bitar dubbelförpackade i tio (10) kartonger packade i en (1) kartonglåda.
Produktlinje MagMAX
Kvantitet 80 kammar