missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pharma Metals Calibration Standard 2: Ca, Na @ 10,000; K, Mg @ 1000 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 ml
Beskrivning
Pharma Metals Calibration Standard 2: Ca, Na @ 10,000; K, Mg @ 1000 μg/mL in 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium |
| CAS | 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-70-2, 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Calcium 10000 μg/mL/Sodium 10000 μg/mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering