Läs mer
Applied Biosystems™ Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 384-brunn, skrivbord
Produktkod. 30275725 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 system
Produktkod. Kvantitet
30275725 1 system
1 options
Produktkod. 30275725 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A31678
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System for Pharmaceutical Analytics är utformat för användare som behöver överlägsen prestanda, maximal färgämnesmångsidighet och säkerhetsalternativ i ett realtids-PCR-system som är prisvärt och lätt att använda.
5 Applied Biosystems™ QuantStudio™ Real-Time PCR System for Pharmaceutical är Analytics utformat för användare som behöver överlägsen prestanda, maximal färgmångsidighet och säkerhetsalternativ i ett realtids-PCR-system som är prisvärt och lätt att använda. 5 QuantStudio farmaceutiska analyssystemet används tillsammans med specialiserade provförberedelse- och kvantitativa kit för värdcellsprotein, värdcells-DNA och Protein A-föroreningstestning av biologiska produkter producerade i cellodling. Den optimerade design- och analysmjukvaran är idealisk för både förstagångsanvändare och erfarna användare. När 5-systemet är ansluten till Thermo Fisher Cloud ger det QuantStudio tillgång till dina data var och när du vill. Med beprövad OptiFlex™ teknik (med 5 kanaler och vit LED) QuantStudio möjliggör 5 384-brunnssystemet förbättrad datanoggrannhet och känslighet för ett brett spektrum av genomiska tillämpningar. 5-systemet QuantStudio erbjuder också inbyggda mjukvarufunktioner som elektronisk registersäkerhet och förebyggande av obehörig instrumentåtkomst för att underlätta efterlevnad av 21 CFR Part 11. För validerade applikationslösningar, se Cat. Nr. A31672.
Funktioner i QuantStudio 5-systemet med 384-brunnsblock inkluderar:
  • Beprövad OptiFlex teknik (5 kanaler/21 filterkombinationer med vit LED) för pålitliga resultat
  • Användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner för större kontroll över experimentdata
  • Inbyggda mjukvarufunktioner för att stödja efterlevnad av 21 CFR Part 11-riktlinjer
  • Säker molnbaserad programvara ger ökad tillgänglighet och lagringsmöjligheter
  • Förenklad instrumentprogramvara med interaktiv pekskärm för större användarvänlighet
  • 384-brunnsformat
Thermo Fisher Cloud
Thermo Fisher Cloud ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Ladda upp data från instrumentet eller ladda upp dina egna filer var du än har webbåtkomst. Applied Biosystems qPCR-analysmoduler inom Thermo Fisher Cloud är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och enkla att använda.
Enkel att använda
5 QuantStudio Real-Time PCR-systemet är kompakt i formen, fabrikskalibrerat och levereras i användarvänlig förpackning för att möjliggöra snabb och enkel installation för omedelbar användning. Den interaktiva pekskärmen ger en modern användbarhetsupplevelse och den förenklade instrumentprogramvaran/föroptimerade protokollmallarna gör det möjligt för användare på alla erfarenhetsnivåer att snabbt ställa in och starta en körning.
Design- och analysprogram:
Alternativ 1: QuantStudio Design och analys molnprogramvara
  • Stöder webbläsarbaserad systemkonfiguration med PC eller MAC
  • Strömlinjeformad mjukvara för förbättrad användbarhet och svarstid
  • Möjliggör säker åtkomst till dina data när och var du vill via molnet
  • Ingen programvara att installera, inga licenser och inga versioner att uppdatera
Alternativ 2: QuantStudio Design och analys skrivbordsprogramvara
  • Stöder traditionell samlokaliserad datorsystemkonfiguration på Windows™ 10 IOT OS
  • Strömlinjeformad mjukvara för förbättrad användbarhet och svarstid
  • Inga licenser att köpa
Total kontroll
Med inbyggda mjukvarufunktioner för att stödja efterlevnad av 21 CFR Part 11-riktlinjer, användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner, QuantStudio erbjuder 5-systemet användarna större kontroll över experimentdata.
Multiplexprestandaresultat som du kan lita på
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex teknik. I 384-brunnssystemet har denna teknik 5 färgexcitations- och emissionsfilterkanaler, totalt 21 filterkombinationer, med vit LED.
Analys av känsliga data
Detektera förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 logaritmar av linjärt dynamiskt omfång.
Hög applikationsmångsidighet
Enkla och optimerade protokoll, tillförlitliga analyser och reagenser samt intuitiv mjukvara finns tillgängliga för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive genuttryck, genetisk variation, genreglering och mer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Ej utbytbara
Formatera 384-brunnsplattan
Innehåll och lagring QuantStudio 5 realtids PCR-system, 384-brunnsblock, torndator
Visningstyp Pekskärm
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 1 system