Läs mer
Applied Biosystems™ Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 96-brunn, 0,1 ml
Product Code. 30275724 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 system
Product Code. Kvantitet
30275724 1 system
1 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 30275724 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A31670
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
5 Applied Biosystems™ QuantStudio™ Real-Time PCR System tillsammans med Pharmaceutical Analytics AccuSEQ v3.1 är utformat för användare som behöver överlägsen prestanda och säkerhetsalternativ i ett realtids-PCR-system som är prisvärt och lätt att använda.
5 Applied Biosystems™ QuantStudio™ Real-Time PCR System tillsammans med Pharmaceutical AccuSEQ Analytics v3.1 är utformat för användare som behöver överlägsen prestanda och säkerhetsalternativ i ett realtids-PCR-system som är prisvärt och lätt att använda. 5 QuantStudio farmaceutiska analyssystem används tillsammans med specialiserade provförberedelse- och kvantifieringskit för värdcellsprotein, värdcells-DNA och Protein A-föroreningstestning av biologiska produkter producerade i cellkultur. 5-systemet QuantStudio erbjuder också inbyggda mjukvarufunktioner som elektronisk registersäkerhet och förebyggande av obehörig instrumentåtkomst för att underlätta efterlevnad av 21 CFR Part 11.
Funktioner i QuantStudio 5-systemet med 96-brunnsblock inkluderar:
  • Validerad för användning med AccuSEQ mjukvaruversion 3.1
  • Integrerat arbetsflöde för testning av föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids-PCR-analyser, inklusive MycoSEQ, resDNASEQ, och ProteinSEQ analyser
  • Användarkontohantering för större kontroll över experimentdata
  • Inbyggda mjukvarufunktioner för att stödja efterlevnad av 21 CFR Part 11-riktlinjer
  • Förenklad instrumentprogramvara med interaktiv pekskärm för större användarvänlighet
  • 96-brunn 0,1 ml-format
Enkel att använda
5 QuantStudio Real-Time PCR-systemet är kompakt i formen, fabrikskalibrerat och levereras i användarvänlig förpackning för att möjliggöra snabb och enkel installation för omedelbar användning. Den interaktiva pekskärmen ger en modern användbarhetsupplevelse och AccuSEQ Software v3.1-protokollmallarna gör det möjligt för användare på alla erfarenhetsnivåer att snabbt ställa in och starta en körning.
Validerat med AccuSEQ Software v3.1
  • Fullständig arbetsflödes-SAE-täckning med efterlevnadstjänster för att hjälpa kunden med regulatoriska krav
  • Tillgängliga efterlevnadstjänster, inklusive CSV, IQ/OQ/PV
  • Validerad på det senaste operativsystemet WIN10 IOT från 2019
  • Inkluderar senaste säkerhetsuppdateringarna, icke-tvångsautomatiska uppdateringar
Total kontroll
Med inbyggda mjukvarufunktioner för att stödja efterlevnad av 21 CFR Part 11-riktlinjer, användarkontohantering, låst arbetsflöde och pausfunktioner, QuantStudio erbjuder 5-systemet användarna större kontroll över experimentdata.
Multiplexprestandaresultat som du kan lita på
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med OptiFlex teknik. I 96-brunnssystemet har denna teknik 6 frikopplade excitations- och emissionsfilterkanaler, totalt 21 filterkombinationer, med vit LED.
Analys av känsliga data
Detektera förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 logaritmar av linjärt dynamiskt omfång.
Hög applikationsmångsidighet
Enkla och optimerade protokoll, tillförlitliga analyser och reagenser samt intuitiv mjukvara finns tillgängliga för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive genuttryck, genetisk variation, genreglering och mer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Blockformat Ej utbytbara
Formatera 96-brunnsplatta
Innehåll och lagring QuantStudio 5 realtids PCR-system, 0,1 ml, 96-brunnsblock
Visningstyp Pekskärm
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 1 system