Läs mer
Applied Biosystems™ Pharmaceutical Analytics QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR-system, 384-well
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Applied Biosystems Pharmaceutical Analytics QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR-systemet används tillsammans med specialiserade provförberedelse- och kvantifieringskit för värdcellsprotein, värdcells-DNA och Protein A-föroreningstestning av biologiska produkter som produceras i cellkultur.
Systemet lägger till innovativa smarta funktioner i realtids-PCR (qPCR)-arbetsflödet, allt på en kompakt yta. Med ansiktsautentisering, Smart Help, multiplexkapacitet, motoriserade utbytbara block, intuitiv mjukvara, automationsfunktioner och stort kapacitivt pekskärmsgränssnitt QuantStudio erbjuder 7 Pro-systemet exceptionell reproducerbarhet med minimal variation mellan brunn och instrument till instrument. Systemet är designat för ultimat användarvänlighet och erbjuder hög kvalitet, hög genomströmning, utmärkt tillförlitlighet och en optimal användarupplevelse för forskare som vill arbeta smartare i labbet.
Funktioner i Pharmaceutical Analytics QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR-systemet inkluderar:
- Validerad för användning med AccuSEQ realtids PCR-detekteringsprogramvara v4.0
- Integrerat arbetsflöde för testning av föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning med hjälp av SEQ-familjen av realtids-PCR-analyser, inklusive MycoSEQ, resDNASEQ, och ProteinSEQ analyser
- Inbyggda mjukvarufunktioner för att stödja efterlevnad av 21 CFR Part 11-riktlinjer
- Sinnesro med Smart Help och Smart Remote Support; kontakta teknisk support direkt från pekskärmen
- Applikationsmångsidighet med lätt bytbara block och fyra olika blocktyper
- Ökad produktivitet med automationskompatibilitet för drift dygnet runt
- Fjärrövervakning av körstatus med hjälp av Instrument Connect övervakningsappen
- Design- och analysprogramvara kompatibel med PC och Mac operativsystem
Läkemedelsanalys realtids-PCR-applikationer
När det används med AccuSEQ realtidsprogramvara för PCR-detektering och SEQ-analystester använder Pharmaceutical Analytics QuantStudio 7 Pro-systemet snabba och mycket känsliga molekylära metoder för att effektivt upptäcka föroreningar, identifiera föroreningar och kvantifiera titer över olika tillämpningar.
Sinnesro med Smart-tjänsten
Minimera driftstopp med premiumtjänster för QuantStudio 7 Pro-systemet. Smart Help gör det möjligt för användare att kontakta teknisk support direkt från pekskärmen, utan att behöva ladda ner filer eller spendera tid i telefon. Erfarna tekniker analyserar förfrågan och svarar enligt användarens önskemål (telefon eller e-post) och löser problemet så snabbt som möjligt.
Smart Remote Support är ett uppslukande samarbetsverktyg som gör det möjligt för kunder att snabbt och effektivt visa problem för teknisk support för lösning, vilket hjälper till att minska nedstopp för instrumenten jämfört med reparation på plats och minimera behovet av besök på plats.
Koppla upp
Vår molnbaserade Connect-plattform ger forskare en säker plats att lagra, analysera och dela data. Applied Biosystems qPCR Analysis Modules inom plattformen är webbläsarbaserade mjukvaruverktyg som är flexibla, snabba och lätta att använda. Dessa mjukvaruverktyg stödjer en mängd olika analyser, inklusive relativ kvantifiering, standardkurva, högupplöst smält (HRM), genotypning och närvaro/frånvaro. De är kompatibla med Mac PC eller PC, samt de flesta Applied Biosystems instrumentfiltyper.
Formatflexibilitet
QuantStudio 7 Pro-systemet rymmer utbyte av 96-brunns- (0,2 ml), 96-brunns- (0,1 ml), 384-brunns- och TaqMan arraykortsblock TAC. Systemet levereras med en blocktyp; andra blocktyper kan köpas separat. Dessutom finns en Orbitor Microplate Mover tillgänglig för detta system för att stödja högkapacitetsarbetsflöden.
Åstadkomma mer, snabbare
Kör hundratals realtids-PCR-reaktioner utan ansträngning med TaqMan Array 384-well-mikrofluidikkort. Och när den integreras med Orbitor Microplate Mover (tillgänglig separat) maximerar QuantStudio 7 Pro-systemet din genomströmningskapacitet.
Hög applikationsmångsidighet
Enkla arbetsflöden, tillförlitliga analyser och reagenser, flera format och intuitiv programvara finns tillgängliga för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive genuttryck, genetisk variation och genreglering.
Resultat du kan lita på
Förbättrad datanoggrannhet från brunn till brunn och instrument till instrument uppnås med systemet OptiFlex , som har sex frikopplade excitations- och emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer för maximal multiplexering och kemisk flexibilitet.
Analys av känsliga data
Detektera förändringar i målkvantitet så små som 1,5 gånger i single-plex-reaktioner och erhåll 10 logaritmar av linjärt dynamiskt omfång.
Specifikationer
Specifikationer
| Blockformat | Utbytbar |
| Mått | 54.7 x 33.8 x 52.5 cm (H x W x D) |
| Kapacitet | 384-brunnar |
| Extern dator | Skrivbord |
| Spänning | 100/240 V ±10 % |
| Visningstyp | 30,08 cm Färgpekskärm |
| Produkttyp | qPCR-systemet |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kommunikationer | Thermo Fisher Connect Platform, USB, LAN eller WiFi |
| Kvantitet | 1 system |
| Visa mer |