Läs mer
Läkemedelsblandning 326 200 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326533
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326533 1 ml
1 options
Produktkod. 30326533 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000326ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caffeine∣Carbamazepine∣Ciprofloxacin Hydrochloride∣Erythromycin A∣Fluoxetine Hydrochloride∣Paracetamol∣Sulfamethoxazole∣Trimethoprim
CAS 58-08-2, 298-46-4, 93107-08-5, 114-07-8, 56296-78-7, 103-90-2
Analyt- eller komponentnamn Caffeine∣Carbamazepine∣Ciprofloxacin Hydrochloride∣Erythromycin A∣Fluoxetine Hydrochloride∣Paracetamol∣Sulfamethoxazole∣Trimethoprim
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Caffeine 200 μg/mL∣Carbamazepine 200 μg/mL∣Ciprofloxacin Hydrochloride 200 μg/mL∣Erythromycin A 200 μg/mL∣Fluoxetine Hydrochloride 200 μg/mL∣Paracetamol 200 μg/mL∣Sulfamethoxazole 200 μg/mL∣Trimethoprim 200 μg/mL