Läs mer
Läkemedelsblandning 327 200 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gemfibrozil∣Ibuprofen∣Naproxen∣Triclosan |
| CAS | 25812-30-0, 15687-27-1, 22204-53-1, 3380-34-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Gemfibrozil∣Ibuprofen∣Naproxen∣Triclosan |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Gemfibrozil 200 μg/mL∣Ibuprofen 200 μg/mL∣Naproxen 200 μg/mL∣Triclosan 200 μg/mL |