Läs mer
Köttermann Apotek dragskåp med media
Produktkod. 17332179
Change view
Konfigurationsalternativ:
Ingen ventilationsfläkt
Ventilationsfläkt
Pluggtyp:
GB Plugg
Plugg typ D (Old British Plug)
Schuko plugg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfigurationsalternativ Pluggtyp
17332179 Ingen ventilationsfläkt Plugg typ D (Old British Plug)
17372179 Ingen ventilationsfläkt Schuko plugg
17312189 Ingen ventilationsfläkt GB Plugg
17362179 Ventilationsfläkt Schuko plugg
17302189 Ventilationsfläkt GB Plugg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17332179 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 45100013
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denna Apoteksdragskåp med media är designad för hantering av farliga ämnen på apotek och är idealisk för arbete med dammiga preparat eller flyktiga kemikalier.
  • För säkert arbete med dammbildande preparat och flyktiga kemikalier
  • Långvarig stålkonstruktion med polyakrylbåge i ett stycke
  • Ergonomiska funktioner för att förbättra arbetsflödet
  • Låg, kompakt design för små laboratorier
Specifikationer
Konfigurationsalternativ Ingen ventilationsfläkt
Mått (L x B x H) 640 x 900 x 1350 mm
Inkluderar Media
Pluggtyp Plugg typ D (Old British Plug)
Spänning 230 V
Vikt (metrisk) 115 kg