Läs mer
Köttermann Apotek dragskåp med media
Beskrivelse
- För säkert arbete med dammbildande preparat och flyktiga kemikalier
- Långvarig stålkonstruktion med polyakrylbåge i ett stycke
- Ergonomiska funktioner för att förbättra arbetsflödet
- Låg, kompakt design för små laboratorier
Tekniske data
Tekniske data
| Konfigurationsalternativ | Ingen ventilationsfläkt |
| Mått (L x B x H) | 640 x 900 x 1350 mm |
| Inkluderar | Media |
| Pluggtyp | Schuko plugg |
| Spänning | 230 V |
| Vikt (metrisk) | 115 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?