Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics PharmaFluor™
Beskrivning
- PharmaFluor™ är ett extremt inert fluoropolymerrör som är utformat för att möta kraven inom biopharmaka, läkemedels- och laboratorieapplikationer.
- Utmärkta kemiska och fysikaliska egenskaper möjliggör användning över ett brett temperaturområde från -100 °F (-73 °C) till 400 °F (203 °C).
- Motstår absorption och adsorption av vätskor, vilket minimerar risken för vätskeförändring vid engångs- eller återanvändningsbioprocess.
- I princip opåverkad av kemiska desinfektionsmedel och rengöringsmedel, vilket möjliggör upprepad rengöring utan att minska dess livslängd.
- Uppfyller kraven för USP klass VI och/eller USP och/eller ISO 10993-5.
- Kemiskt inert, vilket säkerställer säker och pålitlig prestanda i kritiska tillämpningar.
- Ultraren och extremt låg absorptionsegenskaper. Idealiskt för att bevara vätskans integritet.
- Fullt steriliserbart via autoklav eller gas, vilket stödjer rigorösa rengöringsprocesser.
- Erbjuder en utmärkt barriär med mycket låg permeabilitet, vilket förbättrar processens tillförlitlighet.
- Perfekt för steril fyllning och dosering, insulinproduktion, diagnostikutrustning och allmänt laboratoriebruk.
- Lämplig för transport av cell- och vävnadskulturer samt analytisk och processutrustning inom bioteknik, läkemedel och miljö.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,063 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,6 mm |
| Material | FEP |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,125 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3,2 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinligt |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?