Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics PharmaFluor™
Beskrivning
- PharmaFluor™ är ett extremt inert fluoropolymerrör som är utformat för att möta kraven inom biopharmaka, läkemedels- och laboratorieapplikationer.
- Utmärkta kemiska och fysikaliska egenskaper möjliggör användning över ett brett temperaturområde från -100 °F (-73 °C) till 400 °F (203 °C).
- Motstår absorption och adsorption av vätskor, vilket minimerar risken för vätskeförändring vid engångs- eller återanvändningsbioprocess.
- I princip opåverkad av kemiska desinfektionsmedel och rengöringsmedel, vilket möjliggör upprepad rengöring utan att minska dess livslängd.
- Uppfyller kraven för USP klass VI och/eller USP och/eller ISO 10993-5.
- Kemiskt inert, vilket säkerställer säker och pålitlig prestanda i kritiska tillämpningar.
- Ultraren och extremt låg absorptionsegenskaper. Idealiskt för att bevara vätskans integritet.
- Fullt steriliserbart via autoklav eller gas, vilket stödjer rigorösa rengöringsprocesser.
- Erbjuder en utmärkt barriär med mycket låg permeabilitet, vilket förbättrar processens tillförlitlighet.
- Perfekt för steril fyllning och dosering, insulinproduktion, diagnostikutrustning och allmänt laboratoriebruk.
- Lämplig för transport av cell- och vävnadskulturer samt analytisk och processutrustning inom bioteknik, läkemedel och miljö.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,375 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 9,5 mm |
| Material | FEP |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,500 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12,7 mm |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15 m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Genomskinligt |
| Visa mer |