Läs mer
Cytiva Pharmalyte™ Bäraramfolyter
Handla allt Cytiva Produkter
pH-intervall:
2,5 till 5
3 till 10
4 till 6,5
4,2 till 4,9
5 till 8
6,7 till 7,7
8 till 10,5
missing translation for 'unitSize'
25ml
Varje
Beschreibung
- Sampolymerisat av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin
- Bildar extremt stabila, linjära pH-gradienter under påverkan av elektriska fält
- Finns i både smala och breda pH-intervall för att passa specifika tillämpningar
- Breda intervall kan användas direkt för agaros, Ultrodex eller polyakrylamidgeler
- Smala intervall ger hög upplösning för dedikerade applikationer med polyakrylamidgeler
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Färglös till ljusgul |
| För användning med (utrustning) | PhastSystem Automatiserad elektroforesenhet |
| pH-intervall | 8 till 10,5 |
| Produkttyp | Pharmalyte bärare Ampholyte |
| Form | Vätska |
| Formulering | Sampolymerisation av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin |
| För användning med (applikation) | IEF |
| Kvantitet | 25mL |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur