Läs mer
Cytiva Pharmalyte™ Bäraramfolyter
Produktkod. 10575545 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
pH-intervall:
2,5 till 5
3 till 10
4 till 6,5
4.2 till 4.9
5 till 8
6,7 till 7,7
8 till 10,5
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10575545 3 till 10 25ml
10106154 5 till 8 25ml
10350365 4 till 6,5 25ml
10259004 2,5 till 5 25ml
10469724 4.2 till 4.9 Varje
10126554 6,7 till 7,7 Varje
10278574 8 till 10,5 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10575545 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17045601
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Används vid isoelektrisk fokusering. Cytiva Pharmalyte™ Bäraramfolyter framställda genom sampolymerisation av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin, finns tillgängliga i fem breda och fyra smala pH-intervall.
  • Sampolymerisat av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin
  • Bildar extremt stabila, linjära pH-gradienter under påverkan av elektriska fält
  • Finns i både smala och breda pH-intervall för att passa specifika tillämpningar
  • Breda intervall kan användas direkt för agaros, Ultrodex eller polyakrylamidgeler
  • Smala intervall ger hög upplösning för dedikerade applikationer med polyakrylamidgeler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös till ljusgul
pH-intervall 3 till 10
Form Vätska
Formulering Sampolymerisation av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin
För användning med (applikation) IEF
Kvantitet 25mL
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Produkttyp Pharmalyte Carrier Ampholyte
För användning med (utrustning) PhastSystem Automatiserad elektroforesenhet