Läs mer
Cytiva Pharmalyte™ Bäraramfolyter
Handla allt Cytiva Produkter
pH-intervall:
2,5 till 5
3 till 10
4 till 6,5
4.2 to 4.9
5 till 8
6.7 to 7.7
8 till 10,5
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Beskrivning
- Sampolymerisat av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin
- Bildar extremt stabila, linjära pH-gradienter under påverkan av elektriska fält
- Finns i både smala och breda pH-intervall för att passa specifika tillämpningar
- Breda intervall kan användas direkt för agaros, Ultrodex eller polyakrylamidgeler
- Smala intervall ger hög upplösning för dedikerade applikationer med polyakrylamidgeler
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös till ljusgul |
| För användning med (utrustning) | PhastSystem Automatiserad elektroforesenhet |
| pH-intervall | 5 till 8 |
| Produkttyp | Pharmalyte bärare Ampholyte |
| Form | Vätska |
| Formulering | Sampolymerisation av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin |
| För användning med (applikation) | IEF |
| Kvantitet | 25mL |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |