Läs mer
PharmaVetResiMix 7 Nitroimidazoles-v13 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carnidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Furazolidone∣Ipronidazole∣Ipronidazole-hydroxy∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Nitrofurazone∣Ornidazole∣Ronidazole (RNZ)∣Ternidazole Hydrochloride∣Tinidazole |
| CAS | 42116-76-7, 551-92-8, 936-05-0, 67-45-8, 14885-29-1, 35175-14-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carnidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Furazolidone∣Ipronidazole∣Ipronidazole-hydroxy∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Nitrofurazone∣Ornidazole∣Ronidazole (RNZ)∣Ternidazole Hydrochloride∣Tinidazole |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Carnidazole 10 μg/mL∣Dimetridazole 10 μg/mL∣Dimetridazole-2-hydroxy 10 μg/mL∣Ipronidazole 10 μg/mL∣Ipronidazole-hydroxy 10 μg/mL∣Metronidazole 10 μg/mL∣Nitrofurazone 10 μg/mL∣Ornidazole 10 μg/mL∣Ronidazole (RNZ) 10 μg/mL∣Ternidazole Hydrochloride 10 μg/mL∣Tinidazole 10 μg/mL∣Furazolidone 10.1 μg/mL∣Metronidazole-hydroxy 10.1 μg/mL |