Läs mer
Pharmco 16 LT Butyl-alkohol N-1-Butanol NF-USP-Amber-Glass (4 x 4 LT), Pharmco
Beskrivning
6 LT Butylalkohol N-1-Butanol NF-USP-Amber-Glass (4 x 4 LT)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Butyl Alcohol, USP/NF |
| CAS | 71-36-3 |
| Kvantitet | 4x1 fluorinerad polygallonlåda |
| Förpackning | 4x1 fluorinerad polygallonlåda |
| Kokpunkt | 119 °C |
| Kvalitet | USP |