Läs mer
Pharmco 18.93 LT (5 GAL) SDA 30-190-proof Poly-W-Reike-Spout, Pharmco
Produktkod. 30286184
Change view
Kvantitet:
5 Gallon
Produktkod. Kvantitet
30286184 5 Gallon
1 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 30286184 Leverantör Pharmco Leverantörsnummer 12330190PL05
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Specially Denatured Alcohol (SDA) 30 190 Proof
CAS Ethyl alcohol 64-17-5 84.21 - 90.88 Chemical name CAS number % Methanol 67-56-1 8.89 - 9.12 Water 7732-18-5 0 - 6.90
Kvantitet 5 Gallon
Förpackning 5 Gallon Poly Pail
Kokpunkt 77.1 - 78.4
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.