Läs mer
Pharmco 18.93 LT (5 GAL) SDA 30-190-proof Poly-W-Reike-Spout, Pharmco
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Specially Denatured Alcohol (SDA) 30 190 Proof |
| CAS | Ethyl alcohol 64-17-5 84.21 - 90.88 Chemical name CAS number % Methanol 67-56-1 8.89 - 9.12 Water 7732-18-5 0 - 6.90 |
| Kvantitet | 5 Gallon |
| Förpackning | 5 Gallon Poly Pail |
| Kokpunkt | 77.1 - 78.4 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?