Läs mer
Heidolph™ PharMed™ 2-Stoppsslang
Produktkod. p-7114754 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Slangstorlek:
0,25 mm ID/2,05 mm OD
1,42 mm ID/3,22 mm OD
2,79 mm ID/4,59 mm OD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10086141
Brand: Heidolph™ 5252001200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk slang för medicinska, laboratorie- och forskningsanvändningar. Heidolph™ PharMed™ 2-Stop-slangen är hållbar, giftfri och utformad för att förhindra att den glider medan pumpen är i drift.
  • Hög utmattningshållfasthet vid upprepade omvända böjpåkänningar.
  • Ej giftig, biokompatibel.
  • Mycket låg gaspermeabilitet.
  • Väl lämpad för syror och baser.
  • Designad med 2 stopp för att förhindra glidning medan pumpen är igång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (21 CFR 177.2600), USP Klass VI, GLP , Pharmacopoea och Europaea
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Material Termoplast
Diameter (metrisk) Yttre 2.05 mm
Tjocklek (metrisk) 0.9 mm
För användning med Pump
För användning med (applikation) Hög utmattningsstyrka, icke-giftig, biokompatibel, mycket låg gaspermeabilitet, väl lämpad för syror och baser.
Min. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 0,25 mm ID/2,05 mm OD
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, bestrålning
Höjd (metrisk) 7,0 m Vatten
Inkluderar 2 hållplatser
Gaspermeabilitet Mycket låg
Begränsningar Tillsatser kan migrera.
Maximalt tryck Kontinuerlig/kort tid 0,5/1,5 bar
Vakuumnivå Excellent
Max. Driftstemperatur (metrisk) 75 °C
Produkttyp 2-stoppsslang