Läs mer
Masterflex™ PharMed™ BPT B/T™ PerfectPosition™ Pumpslang
Produktkod. 11856713
Change view
Slangstorlek:
90
91
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11856713 90 Varje
11816803 91 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11856713 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0650890
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
  • Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
  • Upp till 10 000 timmars slanglivslängd
  • Motstår ozon och UV-strålning
  • Icke-cytotoxisk och icke-hemolytisk
  • Idealisk för vävnads- och cellodlingsarbete
  • Värmeförseglingsbar och bindbar
  • Ogenomskinlig för UV och synligt ljus för att skydda ljuskänsliga vätskor
  • Låg gaspermeabilitet
  • Högtrycksversion 103 bar (150 psi) tillgänglig (L/S högtrycksfamilj)
  • PerfectPosition™ slanghållningsmärken indikerar den exakta placeringen av slangen i pumphuvudet för att ge bästa prestanda och livslängd för slangen
  • Lång livslängd minimerar risken för vätskeexponering; minskar slangkostnaderna och pumpens stilleståndstid
  • Applikationslämplighet: Lämplig för användning med syror, alkali, tryck, vakuum, viskös vätska och sterila vätskor. Rekommenderas inte för användning med organiska lösningsmedel.
  • Fysiska egenskaper: Termoplastisk elastomer, polypropenbaserat material med USP mineralolja. Utmärkt draghållfasthet, fast (styvt) material.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI; Europeiska farmakopén (EP 3.2.9)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 19 mm
Material PharMed BPT
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
För användning med (applikation) Cell- och vävnadskulturarbete och farmaceutiska användningar. Även bra för ljuskänsliga prover.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Slangstorlek 90
Flödeshastighet 42000 ml/min
Slang Barb 3/4 tum
Steriliseringsmetod EtO, autoklav, gammastrålning
Färg Beige
Maximalt tryck 30 psi, 2,06 bar
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C