Läs mer
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Biokompatibel slang
Produktkod. 10296234
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4,8 mm
11,2 mm
22,4 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Produktkod. 10296234
Brand: Saint Gobain Life Sciences R651026BPT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna slang för peristaltiska pumpar och känsliga cellkulturer. PharMed™ BPT Biokompatibla slangar är mindre genomsläppliga för gaser och ångor än silikonslangar och är idealiska för jäsning, separation, rening och processövervakning och kontrollsystem.
  • Håller ut silikonslangar i peristaltiska pumpar med upp till 30 gånger
  • Låg partikelstänk
  • Kan autoklaveras upprepade gånger
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering
  • Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
  • Möter USP Klass VI, FDA och NSF kriterier
Typiska tillämpningar
  • Tillverkning av diagnostiska testprodukter
  • Cellskörd och mediaprocesssystem
  • Vaccintillverkning
  • Bioreactor processlinjer
  • Produktionsfiltrering och jäsning
  • Steril fyllning
  • Skjuvkänslig vätskeöverföring
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material PharMed BPT
Diameter (engelska) Yttre 0,44 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 11,2 mm
Total längd (engelska) 24.6 ft.
Total längd (metrisk) 7.5 m
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med (applikation) Cellskörd och mediaprocesssystem, Vaccintillverkning, Bioreactor processlinjer, Produktionsfiltrering och jäsning, Steril fyllning, Skjuvkänslig vätskeöverföring
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Grädde
Maximalt tryck 0,5 bar (vid 20 °C)
Max. Driftstemperatur (engelska) 275 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar