Läs mer
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Biokompatibel slang
Produktkod. 10633761
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4,8 mm
11,2 mm
22,4 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
10633761 1,6 mm 3,2 mm 0,8 mm 7.5m
11724778 1,6 mm 3,2 mm 1,6 mm 7.5m
11740459 16 mm 22,4 mm 3,2 mm 7.5m
11734778 3,2 mm 4,8 mm 0,8 mm 7.5m
10373991 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 7.5m
10296234 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10633761 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. R650216BPT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1672.05 SEK
    970.13 SEK / 7.5m
    Save 701.92 SEK
    41% Av
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Använd denna slang för peristaltiska pumpar och känsliga cellkulturer. PharMed™ BPT Biokompatibla slangar är mindre genomsläppliga för gaser och ångor än silikonslangar och är idealiska för jäsning, separation, rening och processövervakning och kontrollsystem.
  • Håller ut silikonslangar i peristaltiska pumpar med upp till 30 gånger
  • Låg partikelstänk
  • Kan autoklaveras upprepade gånger
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering
  • Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
  • Möter USP Klass VI, FDA och NSF kriterier
Typiska tillämpningar
  • Tillverkning av diagnostiska testprodukter
  • Cellskörd och mediaprocesssystem
  • Vaccintillverkning
  • Bioreactor processlinjer
  • Produktionsfiltrering och jäsning
  • Steril fyllning
  • Skjuvkänslig vätskeöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material PharMed BPT
Diameter (engelska) Yttre 0,13 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 3,2 mm
Total längd (engelska) 24.6 ft.
Total längd (metrisk) 7.5 m
Tjocklek (engelska) 1/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,8 mm
För användning med (applikation) Cellskörd och mediaprocesssystem, Vaccintillverkning, Bioreactor processlinjer, Produktionsfiltrering och jäsning, Steril fyllning, Skjuvkänslig vätskeöverföring
Min. Driftstemperatur (metrisk) -73 °C
Förpackningsmängd 1 st
Motståndsegenskaper Ozon och UV, mycket god kemikaliebeständighet
Färg Grädde
Max. Driftstemperatur (engelska) 275 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för peristaltisk pump
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.