Läs mer
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Biokompatibel slang
Produktkod. 11734778
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
4,8 mm
11,2 mm
22,4 mm
Tjocklek (metrisk):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Produktkod. 11734778
Brand: Saint Gobain Life Sciences R650416BPT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för peristaltiska pumpar och känsliga cellkulturer. PharMed™ BPT Biokompatibla slangar är mindre genomsläppliga för gaser och ångor än silikonslangar och är idealiska för jäsning, separation, rening och processövervakning och kontrollsystem.
  • Håller ut silikonslangar i peristaltiska pumpar med upp till 30 gånger
  • Låg partikelstänk
  • Kan autoklaveras upprepade gånger
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering
  • Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
  • Möter USP Klass VI, FDA och NSF kriterier
Typiska tillämpningar
  • Tillverkning av diagnostiska testprodukter
  • Cellskörd och mediaprocesssystem
  • Vaccintillverkning
  • Bioreactor processlinjer
  • Produktionsfiltrering och jäsning
  • Steril fyllning
  • Skjuvkänslig vätskeöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI, FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,13 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3,2 mm
Material PharMed BPT
Diameter (engelska) Yttre 0,19 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4,8 mm
Total längd (engelska) 24.6 ft.
Total längd (metrisk) 7.5 m
Tjocklek (metrisk) 0,8 mm
För användning med (applikation) Cellskörd och mediaprocesssystem, Vaccintillverkning, Bioreactor processlinjer, Produktionsfiltrering och jäsning, Steril fyllning, Skjuvkänslig vätskeöverföring
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Grädde
Max. Driftstemperatur (engelska) 275 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar