Läs mer
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Slang
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
3.2 mm
6.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4.8 mm
6.4 mm
9.6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Beskrivning
- Håller ut silikonslangar i peristaltiska pumpar med upp till 30 gånger
- Låg partikelstänk
- Kan autoklaveras upprepade gånger
- Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering
- Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
- Möter USP Klass VI, FDA och NSF kriterier
- Tillverkning av diagnostiska testprodukter
- Cellskörd och mediaprocesssystem
- Vaccintillverkning
- Bioreactor processlinjer
- Produktionsfiltrering och jäsning
- Steril fyllning
- Skjuvkänslig vätskeöverföring
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA (21 CFR 177.2600), NSF (Standard 51), USP 23 Klass VI tillverkad |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 0,06 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,19 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.8 mm |
| Total längd (metrisk) | 7.5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1.6 mm |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, Bioteknik, Överföring av cellkulturer, celler eller lichtempfind unionsmedia |
| Visa mer |