Läs mer
Saint Gobain Life Sciences PharMed™ BPT Slang
Produktkod. p-8003254
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Produktkod. 10184234
Brand: Saint Gobain Life Sciences R650226BPT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PharMed™ BPT Tubing är biokompatibel slang för peristaltiska pumpar och känsliga cellkulturer.
  • Håller ut silikonslangar i peristaltiska pumpar med upp till 30 gånger
  • Låg partikelstänk
  • Kan autoklaveras upprepade gånger
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering
  • Fullt testad till ISO 10993 standarder för att underlätta valideringsprocessen
  • Möter USP Klass VI, FDA och NSF kriterier
Typiska tillämpningar
  • Tillverkning av diagnostiska testprodukter
  • Cellskörd och mediaprocesssystem
  • Vaccintillverkning
  • Bioreactor processlinjer
  • Produktionsfiltrering och jäsning
  • Steril fyllning
  • Skjuvkänslig vätskeöverföring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (21 CFR 177.2600), NSF (Standard 51), USP 23 Klass VI tillverkad
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Material PharMed BPT
Diameter (engelska) Yttre 0,19 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4,8 mm
Total längd (metrisk) 7.5 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Läkemedel, Bioteknik, Överföring av cellkulturer, celler eller lichtempfind unionsmedia
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 st
Sterilitet Sterila
Färg Ogenomskinlig
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar