Läs mer
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ 2-stopps pumpslang
Produktkod. 11876743 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
14
16
25
35
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11876743 25 Paket med 8
11845611 14 Paket med 8
11855611 16 Paket med 8
11856683 35 Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11876743 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9611425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00 SEK
    1264.71 SEK / Paket med 8
    Save 365.29 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Skydda dina ljuskänsliga prover
  • Äkta Masterflex™ slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
  • Alltid i lager —de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för leverans samma dag
  • Unika förpackningsalternativ inkluderar förpackningar, fodral och spolar för kundvänlig beställning och leverans
  • Ogiftig, icke-hemolytisk, extremt låg permeabilitet, motstår syror, baser och oxidationsmedel; värmeförseglingsbar, bindbar, formbar
  • För användning med Masterflex™ flerkanaliga pumphuvuden.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material PharMed BPT
Total längd (engelska) 1.25 ft.
Total längd (metrisk) 0.38 m
För användning med (applikation) Cell- och vävnadskulturarbete, farmaceutiska, ljuskänsliga prover
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Förpackningsmängd 8
Slangstorlek 25
Flödeshastighet 1000 ml/min
Slang Barb 3/16 tum
Färg Beige
Maximalt tryck 35 psi, 2,4 bar
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttyp Stoppad pumpslang