Beskrivning
- Ogenomskinlig beige spolad pumpslang kräver mindre lagringsutrymme än motsvarande mängd individuella slangspolar
- Värmeförseglingsbar, bindbar och formbar
- Idealisk för ljuskänsliga prover
- Ogiftig, icke-hemolytisk, extremt låg permeabilitet
- Motstår syror, alkalier, oxidationsmedel och animaliska och vegetabiliska oljor
- Minska skrot, skär bara så mycket du behöver
- Se till att du alltid har tillräckligt med slangar till hands
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.1 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Total längd (engelska) | 500 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15,240 cm |
| För användning med (applikation) | För cell- och vävnadsodlingsarbete och läkemedelsanvändning, även bra för ljuskänsliga prover |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -51 °C |
| Förpackningsmängd | 1 spole |
| Slangstorlek | 16 |
| Visa mer |