Läs mer
Gilson™ Pharmed Förlängningsslang
Produktkod. 10205642 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,2 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
3m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10205642 0,5 mm 3m
10172852 2 mm 3m
10163572 1 mm 3m
10404142 3,2 mm 3m
12607765 6,4 mm 3m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10205642 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F1825121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin
  • Silikon (Versilic™ ) slangen —är biologiskt neutral och hämmar inte cellodling samtidigt som den uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • ISOVERSINIC™ slangar —visar utmärkt motståndskraft mot starka syror, oxidationsmedel och aromatiska och klorerade lösningsmedel.
  • PharMed™ slangar —uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • PVC (Tygon™ ) slangar —hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet och kan användas i korrosiva miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,5 mm
Material PharMed
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
För användning med (applikation) Läkemedel och livsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Flödeshastighet 2,5 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak beige
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang