Läs mer
Gilson™ Pharmed Förlängningsslang
Produktkod. p-8004395 Handla allt Gilson Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,2 mm
6,4 mm
Förpackningsstorlek:
3m
Produktkod. 10205642
Brand: Gilson™ F1825121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning inom läkemedels- och livsmedelsindustrin
  • Silikon (Versilic™ ) slangen —är biologiskt neutral och hämmar inte cellodling samtidigt som den uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • ISOVERSINIC™ slangar —visar utmärkt motståndskraft mot starka syror, oxidationsmedel och aromatiska och klorerade lösningsmedel.
  • PharMed™ slangar —uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
  • PVC (Tygon™ ) slangar —hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet och kan användas i korrosiva miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,5 mm
Material PharMed
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med För MF1 och MF4 pumphuvuden
För användning med (applikation) Läkemedel och livsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Flödeshastighet 2,5 ml/min.
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak beige
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Förlängningspumpslang