Läs mer
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 2-stoppsslang
Produktkod. 10100302
Slangstorlek:
0,38 mm ID, 2,18 mm OD
0,64 mm ID, 2,44 mm OD
0,89 mm ID, 2,49 mm OD
1,02 mm ID, 2,72 mm OD
1,42 mm ID, 3,10 mm OD
1,65 mm ID, 3,25 mm OD
2,54 mm ID, 4,24 mm OD
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 10100302
Brand: Ismatec™ 9572322
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk slang för farmaceutiska och medicinska tillämpningar, inklusive cellodling och vävnadsodlingsarbete, såväl som livsmedel. PharMed™ Ismaprene 2-stop Tubing kräver förlängningsslang på både sug- och utloppssidan.
  • Idealisk för produktionsfiltrering, fermentering och bioreaktorprocesslinjer.
  • Mycket lång livslängd.
  • Ej giftig och icke-hemolytisk.
  • Ogenomtränglig för normalt ljus och UV-strålning
  • Lämplig för medicinska produkter och livsmedel.
  • Låg partikelstänk.
  • Kan autoklaveras upprepade gånger.
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering.
  • Möter USP klass VI, FDA och NSF kriterier.
  • Potentiell urlakning av tillsatser (smörjmedel).
  • Användningsområden
    • Syror: Bra
    • Alkaliska lösningar: Bra
    • Lösningsmedel: Rekommenderas inte
    • Tryck: Rekommenderas inte
    • Viskösa medier: Bra
    • Sterila media: Utmärkt
  • Uppfyller: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listade (Standard 51).
  • Sterilisering
    • Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 141 °C.
    • Gassterilisering med etylenoxid.
    • Sterilisering med strålning upp till 2,5 mrad.
    • Varning:Använd speciell slangversion (svetsade proppar) vid autoklavering av 2- eller 3-stegs färgkodade slangar.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listad (Standard 51)
Beskrivning Färgkod: Orange-Vit
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PharMed Ismaprene
Total längd (metrisk) 40 cm
Tjocklek (metrisk) 0.90 mm
För användning med (applikation) Farmaceutiska och medicinska tillämpningar, inklusive cellodling och vävnadsodlingsarbete, samt livsmedel. CA-kassetter.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Förpackningsmängd 6 pcs./Pk.
Slangstorlek 0,64 mm ID, 2,44 mm OD
Gaspermeabilitet CO2 1200, O2 200, N2 80
Begränsningar Potentiell urlakning av tillsatser (smörjmedel).
Färg Beige
Vakuumnivå Excellent
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp 2-stoppsslang