Läs mer
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 2-stoppsslang
Produktkod. 10246132
Slangstorlek:
0,38 mm ID, 2,18 mm OD
0,64 mm ID, 2,44 mm OD
0,89 mm ID, 2,49 mm OD
1,02 mm ID, 2,72 mm OD
1,42 mm ID, 3,10 mm OD
1,65 mm ID, 3,25 mm OD
2,54 mm ID, 4,24 mm OD
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 10246132
Brand: Ismatec™ 9572314
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk slang för farmaceutiska och medicinska tillämpningar, inklusive cellodling och vävnadsodlingsarbete, såväl som livsmedel. PharMed™ Ismaprene 2-stop Tubing kräver förlängningsslang på både sug- och utloppssidan.
  • Idealisk för produktionsfiltrering, fermentering och bioreaktorprocesslinjer.
  • Mycket lång livslängd.
  • Ej giftig och icke-hemolytisk.
  • Ogenomtränglig för normalt ljus och UV-strålning
  • Lämplig för medicinska produkter och livsmedel.
  • Låg partikelstänk.
  • Kan autoklaveras upprepade gånger.
  • Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering.
  • Möter USP klass VI, FDA och NSF kriterier.
  • Potentiell urlakning av tillsatser (smörjmedel).
  • Användningsområden
    • Syror: Bra
    • Alkaliska lösningar: Bra
    • Lösningsmedel: Rekommenderas inte
    • Tryck: Rekommenderas inte
    • Viskösa medier: Bra
    • Sterila media: Utmärkt
  • Uppfyller: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listade (Standard 51).
  • Sterilisering
    • Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 141 °C.
    • Gassterilisering med etylenoxid.
    • Sterilisering med strålning upp till 2,5 mrad.
    • Varning:Använd speciell slangversion (svetsade proppar) vid autoklavering av 2- eller 3-stegs färgkodade slangar.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listad (Standard 51)
Beskrivning Färgkod: Orange-Grön
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PharMed Ismaprene
Total längd (metrisk) 40 cm
Tjocklek (metrisk) 0,38 mm ID, 2,18 mm OD
För användning med (applikation) Farmaceutiska och medicinska tillämpningar, inklusive cellodling och vävnadsodlingsarbete, samt livsmedel. CA-kassetter.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Förpackningsmängd 6 pcs./Pk.
Slangstorlek 0,38 mm ID, 2,18 mm OD
Gaspermeabilitet CO2 1200, O2 200, N2 80
Begränsningar Potentiell urlakning av tillsatser (smörjmedel).
Färg Beige
Vakuumnivå Excellent
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp 2-stoppsslang