Läs mer
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 2-stoppsslang
Slangstorlek:
0,38 mm ID, 2,18 mm OD
0,64 mm ID, 2,44 mm OD
0,89 mm ID, 2,49 mm OD
1,02 mm ID, 2,72 mm OD
1,42 mm ID, 3,10 mm OD
1,65 mm ID, 3,25 mm OD
2,54 mm ID, 4,24 mm OD
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Idealisk för produktionsfiltrering, fermentering och bioreaktorprocesslinjer.
- Mycket lång livslängd.
- Ej giftig och icke-hemolytisk.
- Ogenomtränglig för normalt ljus och UV-strålning
- Lämplig för medicinska produkter och livsmedel.
- Låg partikelstänk.
- Kan autoklaveras upprepade gånger.
- Tål upprepad CIP och SIP rengöring och sterilisering.
- Möter USP klass VI, FDA och NSF kriterier.
- Potentiell urlakning av tillsatser (smörjmedel).
- Användningsområden
- Syror: Bra
- Alkaliska lösningar: Bra
- Lösningsmedel: Rekommenderas inte
- Tryck: Rekommenderas inte
- Viskösa medier: Bra
- Sterila media: Utmärkt
- Uppfyller: FDA 21CFR177.2600, US Pharmacopoea Class VI, NSF listade (Standard 51).
- Sterilisering
- Autoklaverbar med ånga, 30 minuter vid 1 bar (15 psi) och 141 °C.
- Gassterilisering med etylenoxid.
- Sterilisering med strålning upp till 2,5 mrad.
- Varning:Använd speciell slangversion (svetsade proppar) vid autoklavering av 2- eller 3-stegs färgkodade slangar.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Class VI NSF listad (Standard 51) |
| Beskrivning | Färgkod: Gul-Gul |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PharMed Ismaprene |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 0.84 mm |
| För användning med (applikation) | Farmaceutiska och medicinska tillämpningar, inklusive cellodling och vävnadsodlingsarbete, samt livsmedel. CA-kassetter. |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Förpackningsmängd | 6 pcs./Pk. |
| Slangstorlek | 1,42 mm ID, 3,10 mm OD |
| Visa mer |