Beskrivning
Som en del av vårt MINIPULS™ 3 och Evolution linjer av peristaltiska pumpar, Gilson erbjuder en mängd olika slangar av olika material, innerdiameterstorlekar och längder.
Val av material
- Silikon (Versilic™ ) slangen —är biologiskt neutral och hämmar inte cellodling samtidigt som den uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
- ISOVERSINIC™ slangar —visar utmärkt motståndskraft mot starka syror, oxidationsmedel och aromatiska och klorerade lösningsmedel.
- PharMed™ slangar —uppfyller kraven i Europeiska farmakopén, USP Klass VI biologiska tester, och ISO 10993 biokompatibilitet.
- PVC (Tygon™ ) slangar —hanterar praktiskt taget alla oorganiska kemikalier som finns i labbet och kan användas i korrosiva miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Material | PharMed |
| Total längd (metrisk) | 40 cm |
| För användning med | För MF1 och MF4 pumphuvuden |
| För användning med (applikation) | Läkemedel och livsmedel |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -60 °C |
| Förpackningsmängd | 4 pack |
| Flödeshastighet | 24 ml/min. |
| Gaspermeabilitet | Låg |
| Visa mer |