Läs mer
Heidolph™ PharMed™ Slang
Produktkod. 10289501 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Slangstorlek:
0,8 mm ID/4,0 mm OD
1,7 mm ID/4,9 mm OD
3,1 mm ID/6,3 mm OD
4,8 mm ID/8,0 mm OD
6,4 mm ID/11,3 mm OD
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10289501
Brand: Heidolph™ 5252600000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk slang för medicinska, laboratorie- och forskningsanvändningar. Heidolph™ PharMed™ Slangen är hållbar och giftfri.
  • Hög utmattningshållfasthet vid upprepade omvända böjpåkänningar.
  • Ej giftig, biokompatibel.
  • Mycket låg gaspermeabilitet.
  • Väl lämpad för syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA (21 CFR 177.2600), USP Klass VI, GLP , Pharmacopoea och Europaea
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3.1 mm
Material Termoplast
Diameter (metrisk) Yttre 6.3 mm
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med Pump
För användning med (applikation) Hög utmattningsstyrka, icke-giftig, biokompatibel, mycket låg gaspermeabilitet, väl lämpad för syror och baser.
Min. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 3,1 mm ID/6,3 mm OD
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid, bestrålning
Höjd (metrisk) 8,8 m vatten
Gaspermeabilitet Mycket låg
Begränsningar Tillsatser kan migrera.
Maximalt tryck Kontinuerlig/kort tid 0,7/1,7 bar
Vakuumnivå Excellent
Max. Driftstemperatur (metrisk) 75 °C
Produkttyp Slangar för pumpar